Få mere at vide
(±)-Clenbuterol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Clenbuterol |
| CAS | 37148-27-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (±)-Clenbuterol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 Cl2 N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (RS)-Clenbuterol, (±)-Clenbuterol, 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, Clenbuterol, Monores, P 5369, Planipart, dl-Clenbuterol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| Vis mere |