Få mere at vide
(±)-Clenbuterol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313297
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313297 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313297 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11668560AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Clenbuterol
CAS 37148-27-9
Analyt- eller komponentnavne (±)-Clenbuterol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 Cl2 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (RS)-Clenbuterol, (±)-Clenbuterol, 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, Clenbuterol, Monores, P 5369, Planipart, dl-Clenbuterol
InChI formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 277.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 276.0796 g/mol