Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Clemastine fumarate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001254
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30001254 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30001254 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1453/100
H1 antagonist
H1-receptor antagonist. Enhances differentiation of oligodendrocyte progenitor cells into myelin basic protein-positive oligodendrocytes in vitro and promotes remyelination in vivo. Also displays antimuscarinic properties. Clinically-used antihistamine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clemastine fumarate
CAS 14976-57-9
Mængde 100 mg
Molekylær formel C25H30ClNO5
Formel vægt 459.97
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 459.967