Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Klemastinfumarat
Artikelnummer. 16574314 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16574314 250 mg
16564314 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574314 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465422500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14976-57-9
Molekylær formel C25H30ClNO5
Molekylvægt (g/mol) 459.97
InChI nøgle PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
IUPAC navn (2E)-but-2-endisyre; (2R)-2-{2-[(1R)-1-(4-chlorphenyl)-1-phenylethoxy]ethyl}-1-methylpyrrolidin
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clemastine fumarate
Smeltepunkt 158.0°C to 162.0°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 459.97