Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clebopride maleate |
| CAS | 84370-95-6 |
| Molekylær formel | C24H28ClN3O6 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI nøgle | BCVIWCRZYPHHMQ-BTJKTKAUSA-N |
| SMIL | OC(=O)\C=C/C(O)=O.COC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(=O)NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1 |
| IUPAC navn | (2Z)-but-2-endisyre; 4-amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chlor-2-methoxybenzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 489.95 |
| Formel vægt | 489.95 |