Få mere at vide
Clebopride Malate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049844
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049844 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049844 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3600.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clebopride Malate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clebopride malate
CAS 57645-91-7
Analyt- eller komponentnavne Clebopride malate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 Cl N3 O2 . C4 H6 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clebopride malate, 4-Amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chloro-2-methoxybenzamide acid (RS)-2-hydroxybutanedioate
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3O2.C4H6O5/c1-26-19-12-18(22)17(21)11-16(19)20(25)23-15-7-9-24(10-8-15)13-14-5-3-2-4-6-14;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2-6,11-12,15H,7-10,13,22H2,1H3,(H,23,25);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMIL COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CCN(Cc3ccccc3)CC2.OC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 4-amino-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5-chloro-2-methoxybenzamide;2-hydroxybutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 507.96
Mængde 100 mg
Formel vægt 507.1772 g/mol