Få mere at vide
Clebopride malate, MedChemExpress
Beskrivelse
Clebopride malate is a dopamine antagonist drug with antiemetic and prokinetic properties used to treat functional gastrointestinal disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clebopride malate |
| CAS | 57645-91-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H30ClN3O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 60 mg/mL (118.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (16.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C(O)CC(O)=O.O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 507.96 |
| Formel vægt | 507.96 |
| Vis mere |