Få mere at vide
Honeywell™ Clearways Visir CV83P/CG
Artikelnummer. 12642733
Skift visning
Klar
Artikelnummer.
12642733 Klar
1 options
Artikelnummer. 12642733 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1002359
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Indeholder
Kun visir; pandebånd sælges separat (12622733).
Sikker, praktisk og økonomisk integreret visirtilpasning sikrer ekstra beskyttelse mod kemikalier.
  • Økonomiske udskiftelige visirer fås i polycarbonat.
  • Giver både styrke og holdbarhed.
  • Let
  • Komfortabel til brug hele dagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF-kategori PPE: 2, EF-certifikat: 0102, EF-attest: 0086
Oversigt Visir
Linsefarve Klar
Inkluderer Kun visir; pandebånd sælges separat.
Linse materiale Polycarbonat