Få mere at vide
Epredia™ ClearVue™ Monteringer
Artikelnummer. 11376790 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Løsningstype:
Monteringsmiddel, Xylen-baseret
Mountant, toluen-baseret
Pakningsstørrelse:
0.95 L
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Løsningstype unitSize
11376790 Mountant, toluen-baseret Hver
11396790 Monteringsmiddel, Xylen-baseret 0.95 L
12766788 Monteringsmiddel, Xylen-baseret Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376790 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 4211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00 DKK
    384.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.36 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyd kompatibilitet med en række automatiske dækglass til at rumme enhver laboratorieindstilling med Epredia™ ClearVue™ Monteringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lysegul
Produkttype Mountant
Mængde 1 pt.
Løsningstype Mountant, toluen-baseret
Formulering Toluen, akrylharpiks
Form Væske