Få mere at vide
Epredia™ ClearVue™ Dækglas Dækglas Tragte
Shop alle Epredia produkter
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
Længde (metrisk):
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2
Beskrivelse
- Gør integration i laboratoriet ubesværet
- Sendes forudlastet med 500 eller 575 sedler hver
- Indsættes hurtigt i Epredia™ ClearVue™ dækglasplade uden afbrydelse af arbejdsgangen
- Kræver ingen manuel håndtering af glas
- Dispenserer et rent dækglas hver gang
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dækglas tragt |
| Til brug med (udstyr) | Epredia ClearVue Dækglas |
| Mængde | 2 x 500 tragte/dækglas |
| Længde (metrisk) | 24 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0,16 til 0,19 mm (# 1,5) |
| Bredde (metrisk) | 55 mm |