Få mere at vide
Epredia™ ClearVue™ Dækglas Dækglas Tragte
Artikelnummer. 12688186 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
Længde (metrisk):
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
12688186 40 mm 24 mm Pakke med 1000
12636376 50 mm 24 mm Pakke med 2
13410497 55 mm 24 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12688186 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A79210050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Epredia™ ClearVue™ dækglas. ClearVue™ tragte strømliner dækglas-arbejdsgangen.
  • Gør integration i laboratoriet ubesværet
  • Sendes forudlastet med 500 eller 575 sedler hver
  • Indsættes hurtigt i Epredia™ ClearVue™ dækglasplade uden afbrydelse af arbejdsgangen
  • Kræver ingen manuel håndtering af glas
  • Dispenserer et rent dækglas hver gang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dækglas tragt
Til brug med (udstyr) Epredia ClearVue Dækglas
Mængde 2 x 500 tragte/dækglas
Længde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) 0,16 til 0,19 mm (# 1,5)
Bredde (metrisk) 40 mm