Få mere at vide
Epredia™ ClearVue™ Dækglas Dækglas Tragte
Artikelnummer. 12636376 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
Længde (metrisk):
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12636376 50 mm 24 mm Pakke med 2
12688186 40 mm 24 mm Pakke med 1000
13410497 55 mm 24 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12636376 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. A79210051
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Designet til brug med Epredia™ ClearVue™ dækglas. ClearVue™ tragte strømliner dækglas-arbejdsgangen.
  • Gør integration i laboratoriet ubesværet
  • Sendes forudlastet med 500 eller 575 sedler hver
  • Indsættes hurtigt i Epredia™ ClearVue™ dækglasplade uden afbrydelse af arbejdsgangen
  • Kræver ingen manuel håndtering af glas
  • Dispenserer et rent dækglas hver gang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dækglas tragt
Til brug med (udstyr) Epredia ClearVue Dækglas
Mængde 2 x 500 tragte/dækglas
Længde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) 0,16 til 0,19 mm (# 1,5)
Bredde (metrisk) 50 mm