Få mere at vide
Fisherbrand™ Helt klart Safe™ Dispenser med bløde akrylbetræk
Artikelnummer. 15599801 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Artikelnummer. 15599801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    1023.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.77 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevarer og dispenserer nemt og giver samtidig hurtig adgang til sikkerhedstilbehør. Fisherbrand™ Helt klart sAfe™ Acryl Soft Covers Dispenser kan vægmonteres eller sættes på en bordplade.
  • Translucent akryldispensere giver nem adgang til sikkerhedstilbehør.
  • Hængslet låg beskytter genstande mod støv og snavs
  • Sæt på bord- eller vægmontering (skruer inkluderet)
Tekniske data
Produkttype Leverandør
Farve Klar
Dybde (metrisk) 156 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 156 x 162 x 227 mm
Bredde (metrisk) 162 mm
Højde (metrisk) 227 mm
Holder Skoovertræk
Materiale Akryl
Montering Væg- eller overflademontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg
Inkluderer Skruer til vægmontering
Mængde 1 stk.