Tekniske data
| Farve | Gennemsigtig grøn |
| Dybde (metrisk) | 156 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 156 x 162 x 227 mm |
| Højde (metrisk) | 227 mm |
| Holder | Cirka 200 par skum ørepropper |
| Mængde | 1 stk. |
| Bredde (metrisk) | 162 mm |
| Med ledning | Nej |
| Produkttype | Leverandør |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |