Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens Spek vaskemiddel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15360318
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 l
Pakningsstørrelse:
20 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15360318 20 l 20 L
1 options
Artikelnummer. 15360318 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 7513359
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjerner en bred vifte af organisk snavs og forhindrer kalkopbygning i SIP-applikationer, hvilket forbedrer rengøringsydelsen. Diversey ClearKlens Spek Detergent er et lavtskummende, ætsende rengøringsmiddel. Det er hårdt vandtolerant.
  • Fjerner effektivt en bred vifte af organisk jord
  • Forhindrer kalkopbygning i CIP-applikationer, hvilket forbedrer rengøringsydelsen
  • Anvendes i koncentrationer på 0,3 - 5 % w/w
  • Bør skylles grundigt efter brug for at fjerne rengøringsmiddel fra produktets kontaktflader
Tekniske data
Form Væske
pH >12
Sterilitet Ikke steril
Filtreret Ufiltreret
Volumen (metrisk) 20 l