Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens Frigiv VH45 Vaskemiddel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17673245
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 l
Pakningsstørrelse:
20 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
17673245 20 l 20 L
1 options
Artikelnummer. 17673245 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 7520002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1314.50 DKK
    1126.96 DKK / 20 L
    Spare 187.54 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
ClearKlens Release er en lavtskummende, blandet syrevæske til brug i en lang række applikationer i den farmaceutiske, kosmetiske industri og forskningscentre.
ClearKlens Release kan også bruges som afkalkningsmiddel til CIP af kolde og varmebehandlede overflader.
Nøgleegenskaber
  • ClearKlens Frigivelse er meget effektiv til fjernelse af tabletbelægning i medicinalindustrien.
  • ClearKlens Frigivelse opfylder kundens/anvendelseskrav om lavt fosforindhold (min. 20 g/kg P), hvilket forbedrer rengøringsydelsen.
  • ClearKlens Frigivelse er lavtskummende over 40 °C og er velegnet til brug i tunnelvaskeapplikationer under forhold med højt tryk og turbulens.
  • ClearKlens Release kan bruges som et lavtskummende rengøringsmiddel afkalkningsmiddel, herunder i forskningscentre CIP-applikationer.
  • ClearKlens Release er en ledende væske og er velegnet til automatisk dosering og kontrol.
Fordele
  • Lavtskummende egenskaber over 40 °C i tunnelvaskerapplikationer under forhold med højt tryk og turbulens, giver nem skylning og forbedret rengøringsydelse.
  • Lavt indhold af fosfor.
  • Velegnet til automatisk dosering og kontrol ved ledningsevne, hvilket sikrer ensartet levering af produktet.
Tekniske data
Form Væske
pH 2.2
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning Surt rengøringsmiddel afkalkningsmiddel
Oversigt 1 % opløsning ved 20 °C
Volumen (metrisk) 20 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens Release VH45
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, phosphoric acid, methanesulphonic acid