Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens Plus VH5 S flydende vaskemiddel
Artikelnummer. 17986110
Skift visning
Volumen (metrisk):
30 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17986110 30 ml
1 options
Artikelnummer. 17986110 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 101109135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9861.50 DKK
    8400.02 DKK / Pakke med 100
    Spare 1461.48 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-05-2027
ClearKlens Plus er et sterilt, koncentreret, neutralt, højtskummende flydende vaskemiddel til life science-industrien. Det bruges til manuel rengøring af procesudstyr, gulve og vægge i renrum.
  • ClearKlens Plus indeholder en koncentreret blanding af højtskummende rengøringsmidler og emulgatorer
  • Afbalanceret neutral formulering er særlig effektiv mod produktrester, der findes i den farmaceutiske og kosmetiske industri
  • Kan bruges på de fleste typer overflader, herunder plast og bløde metaller såsom aluminium
  • Pakket i 30 mL dobbeltposede enhedsdoser, som er blevet bestrålet ved minimum 25 kGy for sikker overførsel til renrum
  • Analysecertifikat (COA) for hver tilgængelig batch
Tekniske data
Produkttype Flydende vaskemiddel
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
pH Neutral
Produktlinje ClearKlens
Duft Oparfumeret
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Nej
Mængde 100 flasker
Volumen (metrisk) 30 ml
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens Plus VH5
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate