Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens Plus vaskemiddel
Beskrivelse
- Koncentreret, neutralt, højtskummende flydende vaskemiddel
- Designet til generelle formål
- Skyl efter brug for at fjerne opløsninger fra produktets kontaktflader
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | ∼6 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Koncentration | 0.1 to 1% |
| Beholdertype | Dåse |
| Filtreret | Ufiltreret |
| Mængde | 2 Pk. |
| Volumen (metrisk) | 5 l |