Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens Plus vaskemiddel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15330318
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
20 l
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15330318 20 l 20 L
15340318 5 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15330318 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 7513376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1031.80 DKK
    675.86 DKK / 20 L
    Spare 355.94 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Renser i generelle applikationer inden for forskellige industrier, herunder farmaceutiske og kosmetiske. Diversey ClearKlens Plus Detergent er et koncentreret, neutralt, højtskummende flydende vaskemiddel.
  • Koncentreret, neutralt, højt skummende flydende vaskemiddel
  • Designet til generelle anvendelser
  • Skyl efter brug for at fjerne opløsninger fra produktkontaktflader
Specifica
Form Væske
pH ∼6
Sterilitet Ikke-steril
Koncentration 0,1 til 1%
Beholdertype Canister
Filtreret Ufiltreret
Volumen (metrisk) 20 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ClearKlens Plus VH5
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.