Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens Multi VH46 Vaskemiddel
Beskrivelse
ClearKlens Multi er et stærkt rengøringsmiddel, der kan bruges som det er eller som et tilsætningsstof i kombination med stærke alkaliske rengøringsmidler til at fjerne svært løsbare belægninger, filmsnavs eller etiketter. ClearKlens Multi kan bruges til manuel sprøjtepåføring.
Nøgleegenskaber
- Velegnet til organisk jord som emulsioner, stærke fedtholdige formuleringer, belægninger, også titaniumdioxidbaserede opløsninger og til fjernelse af etiketter
- Lavt skummende egenskaber og fjerner fremragende vedholdende organisk jord
- Kan bruges som et hjælpeadditiv til alkaliske rengøringsopløsninger for at øge rengøringsydelsen og smudsfjernelse ved rengøring og iblødsætning
- Fremragende smudsbærende kapacitet
- Reduceret produktindblanding på grund af gode skylleegenskaber
- Økonomi og ydeevne: kan bruges i forskellige rengørings- og vaskeapplikationer inklusive CIP
- Forbedrer effektiviteten af rengøringsoperationer, forbedrer produktiviteten og kvaliteten
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | >11 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | Højkoncentreret system baseret på organiske opløsningsmidler og overfladeaktive stoffer |
| Dimensioner (L x B x H) | 290 x 240 x 395 mm |
| Volumen (metrisk) | 20 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ClearKlens Multi VH46 20L Surfactant
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 2-aminoethanol, potassium hydroxide