Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 sterilt desinfektionsmiddel
Beskrivelse
ClearKlens IPA er et brugsklart desinfektionsmiddel til Life Sciences renrumsindustrien. ClearKlens IPA er baseret på 70% isopropylalkohol. ClearKlens IPA fås som 900 ml pose i flaskeudløserspray og som 1 L flaske eller 5 L beholder. 900 ml flasken er blevet filtreret til 0,2μ m og bestrålet. 1 L/5 L er blevet filtreret til 0,2μ m og aseptisk fyldt.
Nøgleegenskaber
- ClearKlens IPA er en opløsning af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand til injektion (USP kvalitet).
- ClearKlens IPA er et brugsklart produkt til desinfektion af arbejdsflader og procesudstyr i renrum
- ClearKlens IPA 900 mL trigger spray er en anti-suck bagpose i flaske leveringssystem for at eliminere produktkontamination under brug.
- BPR godkendt pakning og formulering
- Dobbelt pose for nem transport til renrummet.
Fordele
- Klar til brug
- 0,2μ m filtreret
- Gammabestrålet/aseptisk fyldt og dobbeltpose
- Detex mærket for bevis for bestråling
- Dobbelt pose for nem transport til renrummet
- Lugtfri og ikke pletterende
- Bredt aktivitetsspektrum
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overfladedesinfektionsmiddel |
| pH | 6 til 9 |
| Sterilitet | Steril |
| Sammensætning | 70% IPA/30% WFI USP |
| Beholdertype | Dåse |
| Oversigt | Kun for DK, FI, NO, SE |
| Mængde | 4 Pk. |
| Volumen (metrisk) | 5 l |
Hver grund er forsynet med: Analysecertifikat, Sterilitetscertifikat, Bestrålingscertifikat