Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 sterilt desinfektionsmiddel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17693235
Skift visning
Volumen (metrisk):
900 ml
5 l
Oversigt:
Kun for DK, FI, NO, SE
Kun for ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
Pakningsstørrelse:
5.4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
17693235 900 ml Kun for DK, FI, NO, SE 5.4 L
17663235 5 l Kun for DK, FI, NO, SE -
17683235 900 ml Kun for ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI 5.4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17693235 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 101105064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1501.50 DKK
    1321.29 DKK / 5.4 L
    Spare 180.21 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-05-2027
Klar til brug sterilt overfladedesinfektionsmiddel baseret på IPA 70%
ClearKlens IPA er et brugsklart desinfektionsmiddel til Life Sciences renrumsindustrien. ClearKlens IPA er baseret på 70% isopropylalkohol. ClearKlens IPA fås som 900 ml pose i flaskeudløserspray og som 1 L flaske eller 5 L beholder. 900 ml flasken er blevet filtreret til 0,2μ m og bestrålet. 1 L/5 L er blevet filtreret til 0,2μ m og aseptisk fyldt.
Nøgleegenskaber
  • ClearKlens IPA er en opløsning af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand til injektion (USP kvalitet).
  • ClearKlens IPA er et brugsklart produkt til desinfektion af arbejdsflader og procesudstyr i renrum
  • ClearKlens IPA 900 mL trigger spray er en anti-suck bagpose i flaske leveringssystem for at eliminere produktkontamination under brug.
  • BPR godkendt pakning og formulering
  • Dobbelt pose for nem transport til renrummet.
Fordele
  • Klar til brug
  • 0,2μ m filtreret
  • Gammabestrålet/aseptisk fyldt og dobbeltpose
  • Detex mærket for bevis for bestråling
  • Dobbelt pose for nem transport til renrummet
  • Lugtfri og ikke pletterende
  • Bredt aktivitetsspektrum
Tekniske data
Produkttype Overfladedesinfektionsmiddel
pH 6 til 9
Sterilitet Steril
Beholdertype Sprayflaske
Oversigt Kun for DK, FI, NO, SE
Mængde 6/Cs.
Volumen (metrisk) 900 ml
Hver grund er forsynet med: Analysecertifikat, Sterilitetscertifikat, Bestrålingscertifikat