Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 sterilt desinfektionsmiddel
Artikelnummer. 17683235
Skift visning
Volumen (metrisk):
900 ml
5 l
Oversigt:
Kun for DK, FI, NO, SE
Kun for ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
Pakningsstørrelse:
5.4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
17683235 900 ml Kun for ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI 5.4 L
17663235 5 l Kun for DK, FI, NO, SE -
17693235 900 ml Kun for DK, FI, NO, SE 5.4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17683235 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 101105062
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Klar til brug sterilt overfladedesinfektionsmiddel baseret på IPA 70%
ClearKlens IPA is a ready to use disinfectant for the Life Sciences cleanroom industry. ClearKlens IPA is based on 70% isopropyl alcohol. ClearKlens IPA is available as 900 mL bag in bottle trigger spray, and as 1 L bottle or 5 L canister. The 900 mL bottle has been filtered to 0.2 μm and irradiated. The 1 L/5 L has been filtered to 0.2 μm and aseptically filled.
Key properties
  • ClearKlens IPA is a solution of 70% isopropyl alcohol and 30% water for injection (USP quality).
  • ClearKlens IPA is a ready to use product for the disinfection of work surfaces and process equipment in cleanrooms
  • ClearKlens IPA 900 mL trigger spray is an antisuck back- bag in bottle delivery system to eliminate product contamination during use.
  • BPR approved pack and formulation
  • Double bagged for easy transfer into the cleanroom.
Benefits
  • Ready to use
  • 0.2 μm filtered
  • Gamma irradiated/aseptically filled and double bagged
  • Detex labelled for proof of irradiation
  • Double bagged for easy transfer into the cleanroom
  • Odorless and Non tainting
  • Broad spectrum of activity
Tekniske data
Produkttype Surface Disinfectant
pH 6 to 9
Sterilitet Sterile
Sammensætning 70% IPA/30% WFI USP
Beholdertype Bag in Bottle
Oversigt Kun for ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
Mængde 6/Cs.
Volumen (metrisk) 900 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens IPA VH1
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Hver grund er forsynet med: Analysecertifikat, Sterilitetscertifikat, Bestrålingscertifikat