Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 sterilt desinfektionsmiddel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17663235
Skift visning
Volumen (metrisk):
900 ml
5 l
Oversigt:
Kun for DK, FI, NO, SE
Pakningsstørrelse:
5.4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Oversigt unitSize
17663235 5 l Kun for DK, FI, NO, SE -
17693235 900 ml Kun for DK, FI, NO, SE 5.4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17663235 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 101104904
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar til brug sterilt overfladedesinfektionsmiddel baseret på IPA 70%
ClearKlens IPA er et brugsklart desinfektionsmiddel til Life Sciences renrumsindustrien. ClearKlens IPA er baseret på 70% isopropylalkohol. ClearKlens IPA fås som 900 ml pose i flaskeudløserspray og som 1 L flaske eller 5 L beholder. 900 ml flasken er blevet filtreret til 0,2μ m og bestrålet. 1 L/5 L er blevet filtreret til 0,2μ m og aseptisk fyldt.
Nøgleegenskaber
  • ClearKlens IPA er en opløsning af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand til injektion (USP kvalitet).
  • ClearKlens IPA er et brugsklart produkt til desinfektion af arbejdsflader og procesudstyr i renrum
  • ClearKlens IPA 900 mL trigger spray er en anti-suck bagpose i flaske leveringssystem for at eliminere produktkontamination under brug.
  • BPR godkendt pakning og formulering
  • Dobbelt pose for nem transport til renrummet.
Fordele
  • Klar til brug
  • 0,2μ m filtreret
  • Gammabestrålet/aseptisk fyldt og dobbeltpose
  • Detex mærket for bevis for bestråling
  • Dobbelt pose for nem transport til renrummet
  • Lugtfri og ikke pletterende
  • Bredt aktivitetsspektrum
Tekniske data
Produkttype Overfladedesinfektionsmiddel
pH 6 til 9
Sterilitet Steril
Sammensætning 70% IPA/30% WFI USP
Beholdertype Dåse
Oversigt Kun for DK, FI, NO, SE
Mængde 4 Pk.
Volumen (metrisk) 5 l
Hver grund er forsynet med: Analysecertifikat, Sterilitetscertifikat, Bestrålingscertifikat