Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens Flow rengøringsmiddel
Beskrivelse
- Kraftig, hårdt vandtolerant, lavtskummende, formuleret flydende kaustisk rengøringsmiddel til CIP-rengøring
- Anvendes ved 0/7 til 7 % w/w ved temperaturer fra omgivelsestemperatur til °80 C, afhængigt af påføring, produktrester og vandhårdhed
- Specielt formuleret til at give kalkhæmmende beskyttelse under det sidste skylletrin
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | >12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Beholdertype | Dåse |
| Filtreret | Ufiltreret |
| Volumen (metrisk) | 20 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Clearklens Flow VH20
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide