Få mere at vide
Diversey ClearKlens ECO VH39 20L
Artikelnummer. 17883105
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17883105 20 l
1 options
Artikelnummer. 17883105 Leverandør Diversey Leverandørnr. 101107534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1250.96 DKK / 20 L
    Spare 174.04 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Skumdæmpet, organisk syre afkalkningsmiddel til almindelig CIP
  • Yderst effektiv til at fjerne organiske og uorganiske aflejringer, hvilket forbedrer driftseffektiviteten
  • Meget effektiv til at fjerne mange belægninger på tværs af den farmaceutiske industri
  • Dens skumdæmpende egenskaber gør den velegnet til brug under forhold med højt tryk og turbulens, hvilket forbedrer rengøringsydelsen
  • Meget lavt indhold af fosfor og nitrogen, hvilket betyder, at det opfylder de fleste af kundernes miljøkrav på tværs af alle grænser
  • Velegnet til automatisk dosering og kontrol ved ledningsevne, hvilket sikrer ensartet levering af produktet
Tekniske data
Volumen (engelsk) 5,3 gal.
Volumen (metrisk) 20 l