Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens DE Desinfektionsmiddel
Artikelnummer. p-6830029
Mængde:
4/Cs.
6/Cs.
Pakningsstørrelse:
20 L
5.4 L
Artikelnummer. 15390308
Brand: Diversey™ 6069643
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Desinficer overflader i industrielle og renrumsapplikationer. Diversey ClearKlens DE Desinfektionsmiddel er baseret på 70% denatureret ethanol.
  • 70% ethanol, 30% water for injection disinfectant
  • For use on contact surfaces, gloved hands, instruments, and utensils
  • Gamma irradiated (900mL) or sterile filled (5L) and double bagged
  • Detex labelled for proof of irradiation (900mL)
  • Supplied with certificates of analysis, irradiation, endotoxin, and sterility where applicable
  • 900mL trigger spray incorporates anti-suck technology
Tekniske data
pH ∼7
Sterilitet Sterile
Sammensætning 70% ethanol, 30% water
Indhold og opbevaring Store at Room Temperature
Filtreret Filtered
Inkluderer Trigger spray
Mængde 6/Cs.
Volumen (metrisk) 5.4 L