Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens DE Desinfektionsmiddel
Beskrivelse
- 70% ethanol, 30% vand til injektion desinfektionsmiddel
- Til brug på kontaktflader, behandskede hænder, instrumenter og redskaber
- Gammabestrålet (900mL) eller sterilt fyldt (5L) og dobbeltpose
- Detex mærket til bevis for bestråling (900mL)
- Leveres med certifikater for analyse, bestråling, endotoksin og sterilitet, hvor det er relevant
- 900 ml trigger spray inkorporerer anti-suck teknologi
Tekniske data
Tekniske data
| pH | ∼7 |
| Sterilitet | Steril |
| Sammensætning | 70% ethanol, 30% vand |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Filtreret | Filtreret |
| Mængde | 4/Cs. |
| Volumen (metrisk) | 5 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ClearKlens DE VH29
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, propan-2-ol