Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens Cleansinald Steril VH9S desinfektionsmiddel
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7224783
Skift visning
Volumen (metrisk):
900 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
20 L
5.4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
17663085 5 l 20 L
17673085 900 ml 5.4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17663085 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 100848253
Klar til brug desinfektionsmiddel med WFI
ClearKlens Cleansinald er et sterilt brugsklar overfladedesinfektionsmiddel til farmaceutiske renrum.
Nøgleegenskaber
  • ClearKlens Cleansinald er en brugsklar blanding af kvaternære ammonium- og alkylaminer fortyndet til 0,5 % v/v med vand til injektion (WFI).
  • ClearKlens Cleansinald bruges til rengøring og desinfektion af vægge, gulve, arbejdsflader og procesudstyr i den farmaceutiske industri.
  • ClearKlens Cleansinald-koncentrat fortyndes til 0,5 % med vand til injektion (WFI) ifølge European Pharmacopeia og filtreres derefter ved 0,22μ m.
Fordele
  • Klar til brug
  • Bredt aktivitetsspektrum
  • Lav toksicitet
  • 0,22μ m filtreret
  • Leveres med overensstemmelsesattester
Tekniske data
pH 9 til 11.4
Sterilitet Steril
Sammensætning Brugsklar blanding af kvaternære ammonium- og alkylaminer fortyndet til 0,5 % v/v med vand til injektion
Beholdertype Dåse
Mængde 4 Pk.
Volumen (metrisk) 5 l