Få mere at vide
Diversey™ ClearKlens Cleansinald Steril VH9S desinfektionsmiddel
Beskrivelse
ClearKlens Cleansinald er et sterilt brugsklar overfladedesinfektionsmiddel til farmaceutiske renrum.
Nøgleegenskaber
- ClearKlens Cleansinald er en brugsklar blanding af kvaternære ammonium- og alkylaminer fortyndet til 0,5 % v/v med vand til injektion (WFI).
- ClearKlens Cleansinald bruges til rengøring og desinfektion af vægge, gulve, arbejdsflader og procesudstyr i den farmaceutiske industri.
- ClearKlens Cleansinald-koncentrat fortyndes til 0,5 % med vand til injektion (WFI) ifølge European Pharmacopeia og filtreres derefter ved 0,22μ m.
Fordele
- Klar til brug
- Bredt aktivitetsspektrum
- Lav toksicitet
- 0,22μ m filtreret
- Leveres med overensstemmelsesattester
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 9 til 11.4 |
| Sterilitet | Steril |
| Sammensætning | Brugsklar blanding af kvaternære ammonium- og alkylaminer fortyndet til 0,5 % v/v med vand til injektion |
| Beholdertype | Dåse |
| Mængde | 4 Pk. |
| Volumen (metrisk) | 5 l |