Få mere at vide
Diversey ClearKlens Cleansinald SC VH9
Artikelnummer. 17813115
Skift visning
Certificeringer/compliance:
For følgende lande: DE-Tyskland; DK-Danmark; FI-Finland; FR-Frankrig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Certificeringer/compliance
17813115 -
17803115 For følgende lande: DE-Tyskland; DK-Danmark; FI-Finland; FR-Frankrig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17813115 Leverandør Diversey Leverandørnr. 101107602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1203.53 DKK / 10 L
    Spare 176.47 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Koncentreret desinfektionsmiddel til rengøring og desinfektion af vægge, gulve og arbejdsflader og i Life Science-industrien.
  • Anvendes til rengøring og desinfektion af vægge, gulve og arbejdsflader og i Life Science-industrien
  • Dette er et desinfektionsmiddel i dobbelt pose, som er blevet filtreret til 0,2 um og sterilt fyldt
  • Har et bredt aktivitetsspektrum
  • Kan påføres som spray, aftørring eller vådfejning uden skylning
  • Små genstande eller afmonteret udstyr kan være nedsænket i en ClearKlens Cleansinald SC opløsning
  • Bredt aktivitetsspektrum
  • Leveres med overensstemmelsesattester
Tekniske data
Produkttype Desinfektionskoncentrat
Farvekodet Nej
Form Koncentreret væske
pH >12
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Udseende Klar lysegul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Tæthed Relativ massefylde (g/cm3; 20 °C): 1,04-1,06
Engangs Engangsbrug
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Nej
Volumen (metrisk) 2 x 5 L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens Cleansinald VH9 2x5L Surface disinfectant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride, tetrasodiumethylene diamine tetraacetate, alkyl al