Få mere at vide
Masterflex™ Cleargreen Ikke-DEHP og phthalatfri slanger
Artikelnummer. p-7138778
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
8,0 mm
11,2 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,3 mm
25,4 mm
31,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11719639
Brand: Masterflex™ 9660529
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til forskning, mad og drikkevarer, farmaceutiske, miljømæssige og generelle laboratorieapplikationer
  • Gennemsigtig, lugtfri.
  • Lav vandabsorption, lavt ekstraherbare.
  • Certificeret kompatibel FDA-kompatibel, USP Klasse VI, 3A kompatibel.
  • Reach-kompatibel og RoHS-kompatibel.
  • Steriliser: Autoklaver eller ethylenoxid.
Specifications
Certificeringer/compliance European Pharmacopoeia;Non-phthalate;NSF-61;USP;3A;NSF-51;ADCF;FDA;Ikke-DEHP
Oversigt Gennemskinnelig, lugtfri, lav vandabsorption, lavt ekstraherbare.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8,0 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 11,2 mm
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Arbejdsforskning, mad og drikke, farmaceutiske, miljømæssige og generelle laboratorieapplikationer.
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C