Få mere at vide
Masterflex™ Cleargreen Ikke-DEHP og phthalatfri slanger
Artikelnummer. 11779639
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
8,0 mm
11,2 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,3 mm
25,4 mm
31,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11779639
Brand: Masterflex™ 9660541
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til forskning, mad og drikkevarer, farmaceutiske, miljømæssige og generelle laboratorieapplikationer
  • Gennemsigtig, lugtfri.
  • Lav vandabsorption, lavt ekstraherbare.
  • Certificeret kompatibel FDA-kompatibel, USP Klasse VI, 3A kompatibel.
  • Reach-kompatibel og RoHS-kompatibel.
  • Steriliser: Autoklaver eller ethylenoxid.
Tekniske data
Certificeringer/compliance European Pharmacopoeia;Non-phthalate;NSF-61;USP;3A;NSF-51;ADCF;FDA;Ikke-DEHP
Oversigt Gennemskinnelig, lugtfri, lav vandabsorption, lavt ekstraherbare.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 19,1 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 25,4 mm
Tykkelse (metrisk) 3.175 mm
Til brug med (applikation) Arbejdsforskning, mad og drikke, farmaceutiske, miljømæssige og generelle laboratorieapplikationer.
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C