Få mere at vide
Masterflex™ Cleargreen Ikke-DEHP og phthalatfri slanger
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,8 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
8,0 mm
11,2 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,3 mm
25,4 mm
31,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gennemsigtig, lugtfri.
- Lav vandabsorption, lavt ekstraherbare.
- Certificeret kompatibel FDA-kompatibel, USP Klasse VI, 3A kompatibel.
- Reach-kompatibel og RoHS-kompatibel.
- Steriliser: Autoklaver eller ethylenoxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | European Pharmacopoeia;Non-phthalate;NSF-61;USP;3A;NSF-51;ADCF;FDA;Ikke-DEHP |
| Oversigt | Gennemskinnelig, lugtfri, lav vandabsorption, lavt ekstraherbare. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,3 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12,8 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 3.175 mm |
| Til brug med (applikation) | Arbejdsforskning, mad og drikke, farmaceutiske, miljømæssige og generelle laboratorieapplikationer. |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -58 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Vis mere |