Få mere at vide
Honeywell™ Clearflow 3 komprimeret luftledningsfiltreringsenhed, bærbar stativmodel
Artikelnummer. 15816435
Skift visning
Applikationer:
Åndbar luft/luft til luftdrevet værktøj
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. Applikationer Pakningsstørrelse
15816435 Åndbar luft/luft til luftdrevet værktøj 1 par
1 options
Artikelnummer. 15816435 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1763904
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Leverer åndbar luft af høj kvalitet til en række åndedrætsanordninger.
  • Gulvmodel på bærbart stativ med 2 CEJN-udtag
  • Tilfører åndbar luft til op til 4 arbejdere ved hjælp af medfølgende åndedrætsværn, eller 2 operatører og ekstra luftdrevet værktøj
  • Bruger koalesceringsfilter og kulabsorberende filter til at fjerne oliedamp og lugt
  • Høj filtreringskapacitet på grund af højt flowsystem, høj effektivitet af koalesceringsfilter og høj kapacitet af absorberende kulfilter
  • Nem brug og nem vedligeholdelse på grund af nyt kompakt design i ét stykke
  • Giver sikkerhed til arbejderen via nøjagtig og pålidelig differenstrykindikator
  • Filter
    - Koalesceringsfilter: 1000 timer med en filtrering ved 99,97% til 0,01 mikron - Kulfilter: 1000 timer (eller når lugte detekteres inde i åndedrætsværnet) Filtrene er i overensstemmelse med ISO 8573 -1 Trykluft - Del 1: Forurenende stoffer og renhedsklasser), som specificerer trykluftens kvalitetsklasse for tilstedeværelsen af partikler, vand eller olie, uanset måden, hvorpå trykluften dannes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Åndbar luft/luft til luftdrevet værktøj
Flowhastighed 1600 l/min.
Til brug med (udstyr) Åndedrætsværn/luftdrevet værktøj
Materiale Aluminiumshusfiltre, plast- og messingregulatorer, polykarbonatskål, nitriltætninger, ABS-dæksel
Tryk 8 bar