Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ og EP™ VOA klare glashætteglas med 0,125 tommer. Septa
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526458
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
60 mL
Produktlinje:
EP
I-Chem
I-kemi
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Certified
Ubehandlet
Uforarbejdet
Mængde:
144 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 15301246
Brand: Thermo Scientific™ 13920C/EP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld hætteglas uden luftindfangning ubesværet med disse VOA hætteglas, optimeret med den perfekte skuldervinkel og tilbydes i en bred vifte af størrelser og stilarter.
Thermo Scientific™ Klare VOA-hætteglas med 0,125 tommer. Septa er designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA). Fås med septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning. Perfekt skuldervinkel muliggør ubesværet påfyldning uden luftindfangning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Klart hætteglas designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA)
  • Hætteglass skulderhældning optimeret til at forhindre luftbobler i indeslutning Vælg mellem 20, 40 eller 60 ml størrelser
  • Hvid polypropylenhætte med åben top med standard 0,125 tommer. tyk PTFE foret silikoneskillevæg
  • Septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning, du vælger
  • Direkte kompatibel med automatisering Lukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificerede hætteglas leveres med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Unik felt til laboratorie-karton konverteres bekvemt til en hætteglassorteringsbakke til praktisk laboratoriebrug (kun ubundne septumvarianter) Spånpladedeleremballage for at afbøde og hjælpe med at beskytte hætteglas mod brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og kommer med alle funktionerne i certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Ubehandlede hætteglas er økonomisk emballeret glas-til-glas i en krympe-indpakket trsy og er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EP 20mL hætteglas klar 0,125 in. bundet septum certificeret
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Volumen (metrisk) 20 ml
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Niveau Certificeret
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning NA
Volumen (engelsk) 0,5 oz.
Bind (engelsk) Brim 0,8 oz.
Volumen (metrisk) Rand 23.5 mL
Produktlinje EP
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Septa-hætte (bundet)
Højde (metrisk) 57 mm
Mængde 72 Cs.
Tykkelse (metrisk) 3.17 mm
Certificeringer/compliance Certificerede og behandlede hætteglas opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 24-414