Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ og EP™ VOA klare glashætteglas med 0,125 tommer. Septa
Product Code. 31337357
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
60 mL
Produktlinje:
EP
I-Chem
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
Mængde:
144 Cs.
72 Cs.
Unit Size:
Pakke med 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Produktlinje Niveau Mængde Unit Size
31337357 40 ml I-Chem Certificeret 72 Cs. -
15301246 20 ml EP Certificeret 72 Cs. Pakke med 72
16619775 40 ml EP Certificeret 144 Cs. -
15346887 40 ml EP Certificeret 72 Cs. -
15326677 60 mL EP Certificeret 144 Cs. -
15945091 20 ml EP Ubehandlet 72 Cs. -
16189550 40 ml EP Ubehandlet 72 Cs. -
31337344 60 mL EP Ubehandlet 144 Cs. -
15340336 20 ml I-Chem Bearbejdet 72 Cs. Pakke med 72
16457675 60 mL I-Chem Bearbejdet 72 Cs. -
15325607 20 ml I-Chem Certificeret 72 Cs. Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31337357 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S3360040
På lager
Añadir a la cesta
Add to basket
Fyld hætteglas uden luftindfangning ubesværet med disse VOA hætteglas, optimeret med den perfekte skuldervinkel og tilbydes i en bred vifte af størrelser og stilarter.
Thermo Scientific™ Klare VOA-hætteglas med 0,125 tommer. Septa er designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA). Fås med septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning. Perfekt skuldervinkel muliggør ubesværet påfyldning uden luftindfangning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
Funktioner:
  • Klar flaske designet til indsamling af vandprøver til flygtig organisk analyse (VOA)
  • Vialens skulderhældning er optimeret til at forhindre luftboble-fangning 
  • Åben hvid polypropylen-hætte med standard 0,125 tommer Tykt PTFE-foret silikoneseptum
  • Vælg den septum, der er permanent bundet til hætten, eller den ikke-limede for nem udskiftning
  • Direkte kompatibel med automationslukninger, der samles til ampuller
Inkluderer:
Certificerede hætteglas:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA's præstationsbaserede standarder for flygtig organisk analyse
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i kassen og stregkodet med partinummer for sporbarhed
  • Hver flaske er individuelt stregkodet med partinummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet uden tilknytning til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape og giver bevis for manipulation
  • Unik karton fra felt til laboratorium kan bekvemt omdannes til en beholder til flaskeorganisering til nem laboratoriebrug (kun ubundne septumvarianter); emballage til chipboard-skillevægge for at dæmpe og beskytte hætteglas mod brud; Overpakning kræves til forsendelse
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og leveres med alle funktionerne fra certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforhandlede hætteglas pakkes økonomisk glas-til-glas i en krympindpakket bakke og er klar til din egen interne rengørings- og certificeringsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt I-Chem 40 ml hætteglas klart 0,125 tommer Ubundet septum-certificeret
Diameter (engelsk) Ydre 1,1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (Type 1)
Volumen (metrisk) 40 ml
Højde (engelsk) 3,75 tommer
Niveau Certificeret
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning 297-2414/288-0022
Volumen (engelsk) 1 oz.
Bind (engelsk) Brim 1,5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 44 mL
Produktlinje I-Chem
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Septa-kasket (Ubundet)
Mængde 72 Cs.
Tykkelse (metrisk) 3.17 mm
Lukkestørrelse 24-414
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede hætteglas opfylder eller overgår EPA's præstationsbaserede standarder for flygtig organisk analyse; Fremstillet under et certificeret ISO kvalitetsstyringssystem.
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype Hætteglas