Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ og EP™ VOA klare glashætteglas med 0,125 tommer. Septa
Description
Thermo Scientific™ Klare VOA-hætteglas med 0,125 tommer. Septa er designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA). Fås med septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning. Perfekt skuldervinkel muliggør ubesværet påfyldning uden luftindfangning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
- Klart hætteglas designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA)
- Hætteglass skulderhældning optimeret til at forhindre luftbobler i indeslutning Vælg mellem 20, 40 eller 60 ml størrelser
- Hvid polypropylenhætte med åben top med standard 0,125 tommer. tyk PTFE foret silikoneskillevæg
- Septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning, du vælger
- Direkte kompatibel med automatisering Lukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificerede hætteglas leveres med følgende funktioner:
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
- Unik felt til laboratorie-karton konverteres bekvemt til en hætteglassorteringsbakke til praktisk laboratoriebrug (kun ubundne septumvarianter) Spånpladedeleremballage for at afbøde og hjælpe med at beskytte hætteglas mod brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og kommer med alle funktionerne i certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Ubehandlede hætteglas er økonomisk emballeret glas-til-glas i en krympe-indpakket trsy og er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces.
Specifications
Specifications
| Oversigt | EP 40mL hætteglas klar 0,125 in. bundet septum certificeret dobbeltboks |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Glas (type 1) |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |
| Højde (engelsk) | 3.75 in. |
| Niveau | Certificeret |
| nr. pr. sag | 144 |
| Udskiftning af lukning | NA |
| Show More |