Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ og EP™ VOA klare glashætteglas med 0,125 tommer. Septa
Artikelnummer. 15945091
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
60 mL
Produktlinje:
EP
I-Chem
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
Mængde:
144 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Produktlinje Niveau Mængde Pakningsstørrelse
15945091 20 ml EP Ubehandlet 72 Cs. -
15301246 20 ml EP Certificeret 72 Cs. Pakke med 72
16619775 40 ml EP Certificeret 144 Cs. -
15346887 40 ml EP Certificeret 72 Cs. -
15326677 60 mL EP Certificeret 144 Cs. -
16189550 40 ml EP Ubehandlet 72 Cs. -
31337344 60 mL EP Ubehandlet 144 Cs. -
15340336 20 ml I-Chem Bearbejdet 72 Cs. Pakke med 72
16457675 60 mL I-Chem Bearbejdet 72 Cs. -
15325607 20 ml I-Chem Certificeret 72 Cs. Pakke med 72
31337357 40 ml I-Chem Certificeret 72 Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15945091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 33920C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 DKK
    669.45 DKK / Pakke med 72
    Spare 207.55 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fyld hætteglas uden luftindfangning ubesværet med disse VOA hætteglas, optimeret med den perfekte skuldervinkel og tilbydes i en bred vifte af størrelser og stilarter.
Thermo Scientific™ Klare VOA-hætteglas med 0,125 tommer. Septa er designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA). Fås med septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning. Perfekt skuldervinkel muliggør ubesværet påfyldning uden luftindfangning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
Funktioner:
  • Klart hætteglas designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA)
  • Hætteglass skulderhældning optimeret for at forhindre luftbobler i klemme
  • Hvid polypropylenhætte med åben top med standard 0,125 tommer tyk PTFE-foret silikoneskillevæg
  • Vælg septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning
  • Direkte kompatibel med automatiseringslukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificerede hætteglas:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Unik felt-til-lab-karton konverteres bekvemt til en hætteglasorganisatorbakke til praktisk laboratoriebrug (kun ubundne septumvarianter); spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at beskytte hætteglas mod brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og leveres med alle funktionerne i certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Ubehandlede hætteglas er økonomisk pakket glas-til-glas i en krympeindpakket bakke og er klar til din egen interne rengørings- og certificeringsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EP 20mL Hætteglas klar 0,125 in. bundet septum ubehandlet
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Volumen (metrisk) 20 ml
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Niveau Ubehandlet
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning NA
Volumen (engelsk) 0,5 oz.
Bind (engelsk) Brim 0,8 oz.
Volumen (metrisk) Rand 23.5 mL
Produktlinje EP
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Septa-hætte (bundet)
Mængde 72 Cs.
Tykkelse (metrisk) 3.17 mm
Lukkestørrelse 24-414
Certificeringer/compliance Ingen
Højde (metrisk) 57 mm
Produkttype Hætteglas