Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ og EP™ VOA klare glashætteglas med 0,125 tommer. Septa
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15301246
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
60 mL
Produktlinje:
EP
I-Chem
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
Mængde:
144 Cs.
72 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Produktlinje Niveau Mængde unitSize
15301246 20 ml EP Certificeret 72 Cs. Pakke med 72
16619775 40 ml EP Certificeret 144 Cs. -
15346887 40 ml EP Certificeret 72 Cs. -
15326677 60 mL EP Certificeret 144 Cs. -
15945091 20 ml EP Ubehandlet 72 Cs. -
16189550 40 ml EP Ubehandlet 72 Cs. -
31337344 60 mL EP Ubehandlet 144 Cs. -
15340336 20 ml I-Chem Bearbejdet 72 Cs. Pakke med 72
16457675 60 mL I-Chem Bearbejdet 72 Cs. -
15325607 20 ml I-Chem Certificeret 72 Cs. Pakke med 72
31337357 40 ml I-Chem Certificeret 72 Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15301246 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 13920C/EP
Fyld hætteglas uden luftindfangning ubesværet med disse VOA hætteglas, optimeret med den perfekte skuldervinkel og tilbydes i en bred vifte af størrelser og stilarter.
Thermo Scientific™ Klare VOA-hætteglas med 0,125 tommer. Septa er designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA). Fås med septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning. Perfekt skuldervinkel muliggør ubesværet påfyldning uden luftindfangning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Klart hætteglas designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA)
  • Hætteglass skulderhældning optimeret til at forhindre luftbobler i indeslutning Vælg mellem 20, 40 eller 60 ml størrelser
  • Hvid polypropylenhætte med åben top med standard 0,125 tommer. tyk PTFE foret silikoneskillevæg
  • Septum permanent bundet til hætten eller ubundet for nem udskiftning, du vælger
  • Direkte kompatibel med automatisering Lukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificerede hætteglas leveres med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Unik felt til laboratorie-karton konverteres bekvemt til en hætteglassorteringsbakke til praktisk laboratoriebrug (kun ubundne septumvarianter) Spånpladedeleremballage for at afbøde og hjælpe med at beskytte hætteglas mod brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og kommer med alle funktionerne i certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Ubehandlede hætteglas er økonomisk emballeret glas-til-glas i en krympe-indpakket trsy og er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt EP 20mL hætteglas klar 0,125 in. bundet septum certificeret
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Volumen (metrisk) 20 ml
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Niveau Certificeret
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning NA
Volumen (engelsk) 0,5 oz.
Bind (engelsk) Brim 0,8 oz.
Volumen (metrisk) Rand 23.5 mL
Produktlinje EP
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Septa-hætte (bundet)
Mængde 72 Cs.
Tykkelse (metrisk) 3.17 mm
Lukkestørrelse 24-414
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede hætteglas opfylder eller overgår EPA's præstationsbaserede standarder for flygtig organisk analyse; Fremstillet under et certificeret ISO kvalitetsstyringssystem.
Højde (metrisk) 57 mm
Produkttype Hætteglas