Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare VOA-glashætteglas med 0,060 tommer. Septa
Description
Optimeret til automatisering, Thermo Scientific™ Klare VOA-hætteglas med Septa-hætte har en tyndere skillevæg, der er lettere at punktere, og som er permanent bundet til hætten for at forhindre, at forseglingsoverfladen løsnes, når den punkteres under analyse. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
Funktioner:
- Klart hætteglas designet til vandprøveindsamling til flygtig organisk analyse (VOA)
- Hætteglass skulderhældning optimeret for at forhindre luftbobler i klemme
- Fås i standardstørrelsen 40 ml
- Hvid polypropylenhætte med åben top bundet med 0,060 tommer tyndt PTFE-foret silikoneseptum
- Septum permanent bundet til hætten for sikker forsegling
- Optimeret til brug med automatisering
- Lukninger samlet til hætteglas
Inkluderer:
Certificerede hætteglas leveres med følgende funktioner:
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for flygtige organiske analyser
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hvert hætteglas er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
- Unik felt-til-lab karton konverteres bekvemt til en hætteglasbeholder til praktisk laboratoriebrug; spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at beskytte hætteglas mod brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede hætteglas behandles på samme måde som certificerede hætteglas og leveres med alle funktionerne i certificerede hætteglas, men hætteglas er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Ubehandlede hætteglas er økonomisk pakket glas-til-glas i en krympeindpakket bakke og er klar til din egen interne rengørings- og certificeringsproces.
Specifications
Specifications
| Oversigt | I-Chem 40mL hætteglas klar 0,060 in. bundet septum ubehandlet |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Glas (type 1) |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |
| Septum | PTFE-foret silikone |
| Højde (engelsk) | 3,75 tommer. |
| Niveau | Ubehandlet |
| nr. pr. sag | 72 |
| Show More |