Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede polystyrenkrukker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. p-7144780 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 16144457
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med bred mund er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indholdet
  • Har bred hals og lige sider for at gøre det nemmere at genvinde indholdet
  • Stive klare polystyrenglas giver glaslignende klarhed med en skridsikker glat overflade
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Til brug med (applikation) Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 44 mm
Materiale Polystyren
Mængde 72
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 43-400
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 41 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Kasket