Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede polystyrenkrukker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16194627 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16194627 950 mL -
16144457 30 mL -
16104637 60 mL Pakke med 48
16114637 120 mL -
16124637 240 mL -
16184627 480 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16194627
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med bred mund er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indholdet
  • Har bred hals og lige sider for at gøre det nemmere at genvinde indholdet
  • Stive klare polystyrenglas giver glaslignende klarhed med en skridsikker glat overflade
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 117 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 113 mm
Til brug med (applikation) Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 101 mm
Materiale Polystyren
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 120-400
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 98 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 120-400 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Lukketype Kasket