Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede polystyrenkrukker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 37 mm |
| Til brug med (applikation) | Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 44 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Mængde | 72 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |