Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede polystyrenkrukker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 86 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 82 mm |
| Til brug med (applikation) | Store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 68 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Mængde | 36 |
| Vis mere |