Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184557 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 144
Artikelnummer. 16184557
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
  • Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40 mm
Materiale Glas
Mængde 24
Halsfinish 58-400
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 69 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm