Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klare, lige glasglas med hvide polypropylenkapsler
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
- Klar USP Type III soda-kalkglas-konstruktion muliggør nem visning af indholdet
- Lige vægge muliggør fuldstændig fjernelse af indholdet
- Bredmundet design for effektiv tilsætning og fjernelse af store faste prøver
- Fås i et bredt udvalg af størrelser, fra 1 til 32 oz
- Valg af kombinationer af lukkeforing: PE Foam/PTFE eller Pulp/Vinyl
- Hvide polypropylenkapsler inkluderede
- Ideel til jordprøvetagning og miljøapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 40 mm |
| Til brug med (applikation) | Jordprøveudtagning og miljøanvendelser |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 72 mm |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 24 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |