Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16194427 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
12
24
48
144
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 384
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Mængde unitSize
16194427 125 mL PTFE/polyethylenskum 24 Pakke med 24
16194507 30 mL PTFE/polyethylenskum 48 -
16104657 30 mL PTFE/polyethylenskum 384 Pakke med 384
16154517 30 mL Papirmasse/vinyl 48 -
16174437 60 mL Papirmasse/vinyl 24 -
16184427 60 mL PTFE/polyethylenskum 24 -
16134457 60 mL PTFE/polyethylenskum 144 -
16194437 120 mL Papirmasse/vinyl 24 -
16104447 240 mL Papirmasse/vinyl 12 Pakke med 12
16104437 240 mL PTFE/polyethylenskum 12 Pakke med 12
16164437 480 mL Papirmasse/vinyl 12 -
16164427 480 mL PTFE/polyethylenskum 12 -
16174427 960 mL PTFE/polyethylenskum 12 -
16184437 960 mL Papirmasse/vinyl 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16194427
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40 mm
Til brug med (applikation) Jordprøveudtagning og miljøanvendelser
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 72 mm
Materiale Glas
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 58-400
Klarhed Klar
Certificeringer/compliance USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 69 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Lukketype Kasket