Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184437 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
12
24
48
144
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 384
Artikelnummer. 16184437
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 960 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 86 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 74 mm
Til brug med (applikation) Jordprøveudtagning og miljøanvendelser
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 173 mm
Materiale Glas
Mængde 12
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 89-400
Klarhed Klar
Certificeringer/compliance USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 89-400 mm
Diameter (metrisk) 95 mm
Lukketype Kasket