Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Descrizione
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 40 mm |
| Til brug med (applikation) | Jordprøveudtagning og miljøanvendelser |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 52 mm |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?