Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Beskrivelse
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 40 mm |
| Til brug med (applikation) | Jordprøveudtagning og miljøanvendelser |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 52 mm |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Vis mere |