Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
12
24
48
144
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 384
Beskrivelse
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 480 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 86 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 70 mm |
| Til brug med (applikation) | Jordprøveudtagning og miljøanvendelser |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 99 mm |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 12 |
| Vis mere |